Learn More
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11313848
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313848
10 mm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11313848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040297.HF
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Specifications
Nom chimique ou matériau Samarium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
Forme physique Tige moulée, le diam. est d’environ
Quantité 10 mm
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP24L041 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotP24L040 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotW23K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotZ02K024 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
Numéro de lotW23K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number040297.DH,040297.HF,040297.DJ,040297.DM
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tige de samarium, 6,35 mm (0,25 po.) de diamètre, 99,9 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals >