Learn More
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10185420
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10185420
25 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10185420
Marque: Thermo Scientific Acros 316150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13759-83-6
Formule moléculaire H12N3O15Sm
Poids moléculaire (g/mol) 444.46
Numéro MDL MFCD00149857
Clé InChI HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
CID PubChem 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium(III) nitrate hexahydrate
Couleur Jaune
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Sm(NO3)3·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC trinitrate de samarium(3+) ; hexahydrate
Poids de la formule 444.5
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463141 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog Number316151000,316150250
Numéro de lotA0455290 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number316151000,316150250
Numéro de lotA0413123 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number316151000,316150250
Numéro de lotA0444915 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2022 Catalog Number316151000,316150250
Numéro de lotA0438957 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2022 Catalog Number316151000,316150250
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Nom du produit
Nitrate de samarium(III) hexahydraté, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >