Learn More
Pièces de samarium, dendritique sublimé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11361789
Pièces de samarium, dendritique sublimé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361789
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11361789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012423.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium pieces
Couleur Gris
Note relative au nom Sublimed dendritic
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB00X4975 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2023 Catalog Number012423.09,012423.18
Numéro de lotX27I023 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2022 Catalog Number012375.A1,012375.C4,012375.A7,012423.18
Numéro de lotW02I035 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2022 Catalog Number012375.A1,012375.C4,012375.A7,012423.18
Numéro de lotW02I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2022 Catalog Number012375.A1,012375.C4,012375.A7,012423.18
Numéro de lotR23I061 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/07/2022 Catalog Number012375.A1,012375.C4,012375.A7,012423.18
Nom du produit
Pièces de samarium, dendritique sublimé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >