Learn More
Samarium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), 20 à 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10115553
Samarium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), 20 à 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10115553
50 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10115553
Marque: Thermo Scientific Acros 294780500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Point d’ébullition 1778.0°C
Nom chimique ou matériau Samarium
Point de fusion 1072.0°C
Note relative au nom 40 Mesh
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Sm
Numéro UN 3132
Fieser 17,305
Merck Index 15, 8484
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
Poids de la formule 150.36
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0454015 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number294780100,294780500
Numéro de lotA0454015 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number294780100,294780500
Numéro de lotA0402927 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number294780100,294780500
Numéro de lotA0410154 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number294780100,294780500
Numéro de lotA0424540 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number
compliance-icons
Identifiant produit
  • Samarium, powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
Samarium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), 20 à 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals >