Learn More
Pièces de samarium, jusqu’à 12 mm (0,47 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11306597
Pièces de samarium, jusqu’à 12 mm (0,47 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11306597
50 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Code produit. 11306597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000609.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés dans un flacon en poly stable à l‘air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Spécification
Nom chimique ou matériau Samarium pieces
Couleur Gris
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Quantité 50 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Granulométrie 12mm (0.47 in.) & down
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Pièces
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB14Y021 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000609.09,000609.18,000609.03
Numéro de lotJ03Q032 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000609.09,000609.18,000609.03
Numéro de lotB07R035 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000609.09,000609.18,000609.03
Numéro de lotZ02F058 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000609.09,000609.18,000609.03
Numéro de lotD13P36 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000609.09,000609.18,000609.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pièces de samarium, jusqu’à 12 mm (0,47 po), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >