Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulures médicales Tygon™ ND 100-65
Pour les dispositifs médicaux entrant en contact avec le sang nécessitant des matériaux plastifiés sans DEHP
18.05€ - 262.00€
Spécification
Type de produit Tubing
Matériau Sans DEHP
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Couleur Transparents
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Épaisseur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
10366933
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00002
1/16 po 1/8 po 1/32 po
53.10€
15m
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10328184
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00004
3/32 po 5/32 po 1/32 po
55.45€
15m
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10164724
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00007
1/8 po 1/4 po 1/16 po
71.60€
15m
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12356839
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00012
3/16 po 5/16 po 1/16 po
105.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10667925
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00017
1/4 po 3/8 po 1/16 po
120.00€
15m
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12396839
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00018
1/4 po 7/16 po 3/32 po
198.00€
15m
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12316849
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00022
5/16 po 7/16 po 1/16 po
175.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12306849
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00019-C
1/4 po 0,5 in 1/8 po
262.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12346849
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00027
3/8 po 0.5 in. 1/16 po
167.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12356849
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00028
3/8 po 9/16 po 3/32 po
215.00€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15692054
Afficher les documents
Saint Gobain Life Sciences
ADF00037
1/2 po 11/16 po 3/32 po
18.05€
1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
Description
  • Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
  • Adaptée au contact avec les fluides corporels
  • La surface hydrophobe permet un drainage complet.
  • Non hémolytique et apyrogène
  • Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
  • Dispositifs peu invasifs
  • Sang et solutions IV
  • Appareil de dialyse
  • Drainage des plaies
  • Inhalateur
  • Administration de produits de chimiothérapie
  • Pompes à dialyse rénale
  • Pompes péristaltiques
  • Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
Spécification
Spécification
Tubing
50 pieds
Transparents
Sans DEHP
15,2 m