Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Pour les dispositifs médicaux entrant en contact avec le sang nécessitant des matériaux plastifiés sans DEHP
Marque: Saint Gobain Life Sciences ADF00017
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
- Adaptée au contact avec les fluides corporels
- La surface hydrophobe permet un drainage complet.
- Non hémolytique et apyrogène
- Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
- Dispositifs peu invasifs
- Sang et solutions IV
- Appareil de dialyse
- Drainage des plaies
- Inhalateur
- Administration de produits de chimiothérapie
- Pompes à dialyse rénale
- Pompes péristaltiques
- Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
Spécification
Tubing | |
6.4 mm | |
3/8 po | |
50 pieds | |
1/16 po | |
Transparents |
1/4 po | |
Sans DEHP | |
9.5 mm | |
15,2 m | |
1.6 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction