Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure médicale Tygon™ ND 100-65
Pour les dispositifs médicaux entrant en contact avec le sang nécessitant des matériaux plastifiés sans DEHP
Marque:  Saint Gobain Life Sciences ADF00022
Code produit. 12316849
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparente pour faciliter la visualisation de l’écoulement du liquide
  • Adaptée au contact avec les fluides corporels
  • La surface hydrophobe permet un drainage complet.
  • Non hémolytique et apyrogène
  • Résistance à la stérilisation à l’OEt, au gaz et par irradiation aux rayons gamma
  • Dispositifs peu invasifs
  • Sang et solutions IV
  • Appareil de dialyse
  • Drainage des plaies
  • Inhalateur
  • Administration de produits de chimiothérapie
  • Pompes à dialyse rénale
  • Pompes péristaltiques
  • Cathéters
Compliance
Conforme aux critères de la norme USP classe VI, conforme aux normes USP classe VI, ISO 10993, 3.1.1.2 de la pharmacopée européenne et au règlement européen REACH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubing
7.9 mm
7/16 po
50 pieds
1/16 po
Transparents
5/16 po
Sans DEHP
11.1 mm
15,2 m
1.6 mm