Learn More
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité
La bille de pipetage de sécurité Buerkle™ permet l’évacuation via une vanne automatique.
Marque: Buerkle™ 7554-0004
22.03 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour toutes les pipettes de 100 ml
- Disponible dans différentes couleurs
Spécification
Jaune | |
Bille | |
Permet un nettoyage efficace de l’intérieur | |
Pipettes jusqu’à 100 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%