Learn More
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité
La bille de pipetage de sécurité Buerkle™ permet l’évacuation via une vanne automatique.
21.78€ - 25.70€
Spécification
Type | Bille |
---|---|
À utiliser avec (application) | Permet un nettoyage efficace de l’intérieur |
À utiliser avec (équipement) | Pipettes jusqu’à 100 ml |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10787964
|
Buerkle™
7554-0006 |
Vert |
21.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10580303
|
Buerkle™
7554-0004 |
Jaune |
25.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- L’évacuation s’effectue via une vanne automatique
- En appuyant sur les vannes, le liquide est aspiré, distribué ou purgé
- La vanne automatique amovible permet également un nettoyage efficace de l’intérieur
- Pour toutes les pipettes de 100 ml
- Disponible dans différentes couleurs
Spécification
Bille | |
Permet un nettoyage efficace de l’intérieur | |
Pipettes jusqu’à 100 ml |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Poire de pipetage de sécurité