Learn More
3M™ Safety Glasses Carrying Case
Protect your safety eyewear from being scratched or damaged with the Safety Glasses Carrying Case. Ideal for protecting your safety glasses while they’re not in use.
Marque: 3M™ 7000061939
7.81 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Boîte de transport rigide pour lunettes de sécurité
- La boucle de ceinture vous permet de transporter facilement vos lunettes
- Protège vos lunettes de sécurité 3M™
Spécification
Rigide | |
Étui à lunettes | |
Boucle de ceinture | |
L |
Noir | |
Lunettes de sécurité | |
12-0200-00, Rigid |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant