Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité
Fournit un raccordement sûr et facile aux brûleurs à gaz. Les tuyaux de gaz de sécurité Deutsch Neumann™ sont composés d’un tube en caoutchouc, d’une spirale métallique filetée et de prises d’extrémité des deux côtés.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3608100
Code produit. 10281361
  • 106.00€ / 1m
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pression de service jusqu’à 100 mbar
  • Pour les brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665
  • Pour tous les gaz répondant au code du travail DVGW G 260
Spécification
Spécification
Tube
1 m
1 de chaque
Brûleurs à gaz conformes à la norme DIN 30 665 et à tous les gaz
Propane, propane-butane, gaz de ville et gaz naturel
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz de sécurité > Longueur : 1 m