Learn More
Cole Parmer™ Membranes en nylon
Idéal pour le filtrage ou la stérilisation de solutions biologiques ne contenant pas de protéines.
Marque:  Cole Parmer™ 36229-14
Code produit. 13203249
  • 208.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les membranes à liaison protéique élevée sont idéales pour le filtrage ou la stérilisation de solutions biologiques ne contenant pas de protéines.
  • Les membranes intrinsèquement hydrophiles ne nécessitent pas de pré-mouillage ; elles sont utilisées pour filtrer les solutions aqueuses et les solvants organiques.
  • Résistance aux stérilisations répétées à la vapeur.
  • Structure en nylon (polyamide)
Les membranes intrinsèquement hydrophiles ne nécessitent pas de pré-mouillage — ; elles sont utilisées pour filtrer les solutions aqueuses et les solvants organiques. Résistance aux stérilisations répétées à la vapeur.
Spécification
Spécification
2,3
0,45 μm
100
47 mm
Nylon
20 ml/min/cm2
100/Pk.
Nom du produit
Cole Parmer™ Membranes en nylon > Pore Size: 0.45 μm