Learn More
Heidolph Instruments Noix de fixation
Convient aux tiges de support d’un diamètre maximum de 13,1 mm
Marque:  Heidolph Instruments 570-31100-00
39.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10124932
  • 46.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tête de bossage en aluminium anodisé, utilisée pour fixer les pinces pour statif aux tiges de support pour un alignement vertical parfait.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noix de fixation
68
Fixe les pinces pour statif aux tiges de support pour un alignement vertical parfait
115/230 V
Aluminium anodisé
Pour des tiges de support jusqu’à 13,1 mm de diamètre
Nom du produit
Heidolph Instruments Noix de fixation > Noix de serrage ; à utiliser avec les tiges de support (13,1 mm de dia. max.)