Learn More
Roetzmeier™ Boîte de sécurité avec bouchon à vis de 1,25 po
Boîte de sécurité de haute qualité conçue pour stocker les solvants en toute sécurité.
sur devis - 369.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Description | Acier inoxydable avec joint en PTFE et poignée en aluminium revêtu de poudre |
À utiliser avec (équipement) | D125, TR1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10504362
|
Roetzmeier™
01K |
1 L |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé. Demandez un prix pour cet article ici. |
|||||||||
10085761
|
Roetzmeier™
02K |
2 L |
293.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10527711
|
Roetzmeier™
05K |
5 L |
369.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sécurité maximale assurée pour vous et vos solvants
- En acier inox 316
- Joints en PTFE
- Antidéflagrant grâce au pare-flammes et à la vanne de contrôle de la pression
- Conducteur : peut être collé à l’aide de n’importe quelle partie de la boîte
- Conception ergonomique de la poignée
- Utilisez l’accessoire D125 (dispositif de dosage de 1,25 po) pour distribuer les liquides en toute sécurité
- Utilisez l’accessoire TR1 (entonnoir) pour remplir confortablement la boîte
Spécification
Oui | |
Acier inoxydable avec joint en PTFE et poignée en aluminium revêtu de poudre | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
0,024 po | |
1,1 po |
Bouchon à vis | |
D125, TR1 | |
Électro-poli | |
Rond | |
0,6 mm | |
28 mm |