Learn More
Roetzmeier™ Boîte de sécurité avec bouchon à vis de 1,25 po
Boîte de sécurité de haute qualité conçue pour stocker les solvants en toute sécurité.
Marque: Roetzmeier™ 05K
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Sécurité maximale assurée pour vous et vos solvants
- En acier inox 316
- Joints en PTFE
- Antidéflagrant grâce au pare-flammes et à la vanne de contrôle de la pression
- Conducteur : peut être collé à l’aide de n’importe quelle partie de la boîte
- Conception ergonomique de la poignée
- Utilisez l’accessoire D125 (dispositif de dosage de 1,25 po) pour distribuer les liquides en toute sécurité
- Utilisez l’accessoire TR1 (entonnoir) pour remplir confortablement la boîte
Spécification
Oui | |
Acier inoxydable avec joint en PTFE et poignée en aluminium revêtu de poudre | |
D125, TR1 | |
Électro-poli | |
Rond | |
0,6 mm | |
381 mm | |
1,1 po | |
152 mm | |
165 mm | |
1,158 kg |
Bouchon à vis | |
5 L | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
0,024 po | |
15 po | |
6 po | |
6,5 po | |
28 mm | |
2,6 lb |