Learn More
Roetzmeier™ Boîte de sécurité avec bouchon à vis de 1,25 po
Boîte de sécurité de haute qualité conçue pour stocker les solvants en toute sécurité.
Marque: Roetzmeier™ 01K
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sécurité maximale assurée pour vous et vos solvants
- En acier inox 316
- Joints en PTFE
- Antidéflagrant grâce au pare-flammes et à la vanne de contrôle de la pression
- Conducteur : peut être collé à l’aide de n’importe quelle partie de la boîte
- Conception ergonomique de la poignée
- Utilisez l’accessoire D125 (dispositif de dosage de 1,25 po) pour distribuer les liquides en toute sécurité
- Utilisez l’accessoire TR1 (entonnoir) pour remplir confortablement la boîte
Spécification
Oui | |
Acier inoxydable avec joint en PTFE et poignée en aluminium revêtu de poudre | |
D125, TR1 | |
Électro-poli | |
Rond | |
0,6 mm | |
218 mm | |
1,1 po | |
101 mm | |
111 mm | |
0,656 kg |
Bouchon à vis | |
1 L | |
Acier inoxydable | |
200°C | |
0,024 po | |
8,6 po | |
4 po | |
4,4 po | |
28 mm | |
1,4 lb |