Learn More
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock
GREENER_CHOICE
Utilisez ces microtubes en polypropylène pour une variété d’applications. Les tubes à essai Safe-Lock pour PCR Eppendorf™ disposent de couvercles Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire pendant l’incubation et le stockage.
Marque:  Eppendorf™ 0030120205
94.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10547381
  • 100.84€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides, susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
  • Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
  • Disponible en qualité PCR propre, qualité ADN médico-légale Eppendorf et qualité Biopur pour une pureté garantie
  • Matériau Eppendorf LoBind protéine et ADN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 ml
Polypropylène
–86 à 100°C
Jaune
1000/boîte
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock > Couleur : Jaune ; capacité : 2 ml