Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes et de panneaux S3100 - Kit F&B version UE
Améliorez la sécurité et l’efficacité de votre usine de produits alimentaires ou de boissons avec ce kit complet de pancartes de sécurité et d’imprimantes d’étiquettes.
Marque: Brady™ 311116
Description
- Concevez et imprimez facilement des pancartes de sécurité professionnelles se destinant aux aliments ou aux boissons, des marqueurs de tuyauterie ou encore des étiquettes lorsque vous en avez besoin.
- Imprimez incroyablement rapidement grâce à la configuration automatique, au clavier intégré et à l’interface à écran tactile
- Créez des étiquettes fiables, qui résistent au lavage et ne s’émiettent pas lorsqu’elles sont exposées à des agents de nettoyage ou à une pression
- Sécurisez entièrement le processus de transformation des aliments avec des pancartes métalliques détectables, qui apportent une protection supplémentaire contre la contamination
Spécification
Écran tactile LCD | |
12 in | |
9,5 in | |
10 in | |
Non autoclavable | |
Monochrome | |
256 Mo | |
76 mm/s | |
Suite logicielle de conception de base pour station de travail Brady™ | |
9,1 kg | |
Étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, identification des dangers, étiquetage de la température | |
Adaptateur CA | |
S3100-QY-EU-FnB |
Transfert thermique | |
305 mm | |
241 mm | |
260 mm | |
Non stérile | |
Bulgare, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Français, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Roumain, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc | |
S3100 | |
300 dpi | |
Ethernet, USB | |
UL, cUL, CE, DEEE, RoHS, RCM, EAC, CCC, RoHS 2 | |
1 an | |
110/240 V |