Learn More
Ruxolitinib, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Acros 469381000
297.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Ruxolitinib | |
100 mg | |
Sciences de la vie | |
Poudre | |
≥ 97,5% |
941678-49-5 | |
Aucune contrainte spéciale | |
C17 H18 N6 | |
Blanc à blanc cassé |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0437002 | Certificat d’analyse | 13/09/2023 |