Learn More
Fisherbrand™ Packs de systèmes de gel horizontal runVIEW™ Mini et Midi PROMO
runVIEW est conçu pour le fractionnement en temps réel de la taille et la récupération des acides nucléiques. runVIEW peut maximiser l’efficacité de la récupération de l’ADN à partir de gels colorés EtBr et SYBR en minimisant le nombre d’étapes impliquées dans la purification post-électrophorétique.
Marque:  Fisherbrand™ F-RVBSBV-LID-MINI
Code produit. 15391357
  • 389.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La plateforme de visualisation portable avec éclairage bleu réglable peut être utilisée avec les cuves d’électrophorèse SUB-GEL Mini et SUB-GEL Midi
  • Le couvercle du filtre d’émission bluView avec ventilateur d’extracteur intégré permet une visualisation sans condensation des gels d’agarose bleus colorés par fluorescence de 70 mm ou 100 mm de large
  • La lumière bleue est totalement sûre et améliore l’efficacité du clonage par rapport aux UV
Trois types de packs disponibles :
  • Le pack runVIEW™ CONVERTER comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un couvercle de filtre d’émission bluView Mini ou Midi (permet de convertir les cuves standard SUB-GEL Mini ou SUB-GEL Midi en électrophorèse en temps réel)
  • Le pack runVIEW™ STANDARD comprend une plateforme de visualisation réglable runVIEW™ et un réservoir SUB-GEL Mini ou Midi runVIEW™
  • Le pack runVIEW™ COMPLETE comprend le package STANDARD au format Mini ou Midi avec alimentation électrique
Spécification
Spécification
Applications : Formation - idéal pour des vérifications rapides d’un nombre faible à moyen d’échantillons après PCR et clonage
Ensemble CONVERTISSEUR
Plateforme de visualisation runVIEWTM et couvercle bluView (pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontal Sub-Gel Mini)
MINI
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Packs de systèmes de gel horizontal runVIEW™ Mini et Midi PROMO > Pour l’unité à gel horizontal SUB-GEL Mini ; Comprend la plateforme de visualisation runVIEWTM et le couvercle bluVIEW