Learn More
Nitrate de rubidium, 99,8 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Rubidium nitrate |
Point de fusion | 310.0°C |
Note relative au nom | Pure |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide cristallin aciculaire |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.80% |
Formule linéaire | RbNO3 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 44.28 g/100mL (16°C). Other solubilities: slightly soluble in acetone, very soluble in hno3 |
Nom IUPAC | nitrate de rubidium(1+) |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467835 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 300070100,300070500 |
A0450525 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 300070100,300070500 |
A0437334 | Certificat d’analyse | 06/01/2022 | 300070100,300070500 |
A0432928 | Certificat d’analyse | 09/08/2021 | 300070100,300070500 |
A0428559 | Certificat d’analyse | 29/03/2021 | 300070100,300070500 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rubidium nitrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Nitrate de rubidium, 99,8 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu