Learn More
Iodure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11366868
Iodure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366868
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11366868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013497.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-29-6
Formule moléculaire IRb
Poids moléculaire (g/mol) 212.372
Numéro MDL MFCD00011192
Clé InChI WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 3423208
Nom IUPAC Rubidium(1+) ; iodure
SMILES [Rb+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Rubidium iodide
Point de fusion 647°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution.
Poids de la formule 212.37
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6474
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline
Densité 3.55 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR21EE059 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number013497.18,013497.09
Numéro de lotU06K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog Number013497.18,013497.09
Numéro de lotR10K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number013497.18,013497.09
Numéro de lotZ12J062 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number013497.18,013497.09
Numéro de lotR12J025 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog Number013497.18,013497.09,013497
Nom du produit
Iodure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >