Learn More
Fluorure de rubidium, 99,1 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15402877
Fluorure de rubidium, 99,1 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402877
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 15402877
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047144.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13446-74-7
Formule moléculaire FRb
Poids moléculaire (g/mol) 104.466
Numéro MDL MFCD00011191
Clé InChI AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbfAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 83473
Nom IUPAC rubidium(1+) ; fluorure
SMILES [F-].[Rb+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium fluoride
Point de fusion 795°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbF
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1306g/L at 20°C).
Poids de la formule 104.47
Pourcentage de pureté 99.1%
Indice de réfraction 1.398
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.557 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253527 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2024 Catalog Number047144.09,047144.18
Numéro de lotS06F047 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number047144.09,047144.18
Numéro de lotU31D036 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number047144.09,047144.18
Numéro de lotW30C023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number047144.09,047144.18
Numéro de lotM05C016 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number047144.09,047144.18
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rubidium fluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Rubidium fluoride
Nom du produit
Fluorure de rubidium, 99,1 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals >