Learn More
Iodure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1300°C |
Nom chimique ou matériau | Rubidium iodide |
Point de fusion | 647°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 50 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution. |
Poids de la formule | 212.37 |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
R21EE059 | Certificat d’analyse | 25/11/2024 | 013497.18,013497.09 |
U06K029 | Certificat d’analyse | 20/08/2024 | 013497.18,013497.09 |
R10K028 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 013497.18,013497.09 |
Z12J062 | Certificat d’analyse | 08/01/2024 | 013497.18,013497.09 |
R12J025 | Certificat d’analyse | 19/07/2023 | 013497.18,013497.09,013497 |