Learn More
Iodure de rubidium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
80.30€ - 267.33€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-29-6 |
---|---|
Formule moléculaire | IRb |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.372 |
Numéro MDL | MFCD00011192 |
Clé InChI | WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7 |
CID PubChem | 3423208 |
Nom IUPAC | Rubidium(1+) ; iodure |
SMILES | [Rb+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013497.09 |
10 g |
80.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013497.18 |
50 g |
267.33€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rubidium iodide is used for making metal rubidium and other rubidium salts. It is also used in the production of special glass, miniature high energy battery and crystal scintillation counter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-29-6 | |
212.372 | |
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M | |
3423208 | |
[Rb+].[I-] |
IRb | |
MFCD00011192 | |
rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7 | |
Rubidium(1+) ; iodure |
Spécification
1300°C | |
647°C | |
Blanc | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00011192 | |
Soluble in water,alcohol and alkali aqueous solution. | |
[Rb+].[I-] | |
212.372 | |
212.37 | |
1.6474 | |
White crystalline |
Rubidium iodide | |
7790-29-6 | |
Crystals | |
IRb | |
rubidium iodide, rubidium-iodid, rubidium jodatum, unii-18cyw0vl2x, rubidium 1+ iodide, rubidium 1+ ion iodide, 18cyw0vl2x, i.rb, acmc-20ajs7 | |
WFUBYPSJBBQSOU-UHFFFAOYSA-M | |
Rubidium(1+) ; iodure | |
3423208 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
3.55 g/cm3 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-198-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante