Learn More
Abeba™ Chaussures en 9252 caoutchouc
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
69.65€ - 71.80€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15603218
|
Abeba™
9252/36 |
36 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15613218
|
Abeba™
9252/37 |
37 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15623218
|
Abeba™
9252/38 |
38 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15633218
|
Abeba™
9252/39 |
39 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15643218
|
Abeba™
9252/40 |
40 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15653218
|
Abeba™
9252/41 |
41 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15663218
|
Abeba™
9252/42 |
42 |
71.80€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15673218
|
Abeba™
9252/43 |
43 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15683218
|
Abeba™
9252/44 |
44 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15693218
|
Abeba™
9252/45 |
45 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15603228
|
Abeba™
9252/46 |
46 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15613228
|
Abeba™
9252/47 |
47 |
69.65€
1 paire |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Cuir | |
Caoutchouc |
Noir | |
Antidérapant | |
9252 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures en 9252 caoutchouc