Learn More
Abeba™ Chaussures en 9252 caoutchouc
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Semelle intérieure en cuir
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 37 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc |
| Modèle | 9252 |