Learn More
Abeba™ Chaussures en 9252 caoutchouc
Code produit. 15603218
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15603218
Marque: Abeba™ 9252/36
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Résistant aux acides et aux bases. La semelle en caoutchouc est antidérapante.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Sangle de talon pliable, réglable
  • Semelle intérieure en cuir
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Couleur Noir
Matériau Cuir
Dimensions 36
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Caoutchouc
Modèle 9252