Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en PP à fond rond pour boîte de stockage
Pour une utilisation avec le système de microtubes pour rack.
88.30€ - 264.91€
Spécification
Capacité (métrique) | 1,2 ml |
---|---|
Longueur (métrique) | 44 mm |
Matériau | Polypropylène |
À utiliser avec | Système de rack pour microtubes ; stockage d’échantillons chimiques et biologiques |
Diamètre (métrique) | 8,5 mm |
Code produit | Marque | Type de conception | Type de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de conception | Type de bouchon | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10529062
|
Greiner Bio-One
102201 |
Tube simple | Sans bouchon | Non stérile |
88.30€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10629211
|
Greiner Bio-One
102270 |
Chaîne de 8 tubes | Chaîne à 8 barrettes | Non stérile |
264.91€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les tubes à essai en PP présentent une résistance thermique, mécanique et chimique élevée. Il est donc recommandé pour le stockage de produits chimiques et d’échantillons biologiques
- Volume : 1.2mL
- Dia. x H : 8.5 x 44 mm
- Disponible avec ou sans
Spécification
1,2 ml | |
Polypropylène | |
8,5 mm |
44 mm | |
Système de rack pour microtubes ; stockage d’échantillons chimiques et biologiques | |
Tube à essai |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes à essai en PP à fond rond pour boîte de stockage