Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en PP à fond rond pour boîte de stockage
Click to view available options
Type de conception:
Chaîne de 8 tubes
Tube simple
Type de bouchon:
Chaîne à 8 barrettes
Sans bouchon
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Les tubes à essai en PP présentent une résistance thermique, mécanique et chimique élevée. Il est donc recommandé pour le stockage de produits chimiques et d’échantillons biologiques
- Volume : 1.2mL
- Dia. x H : 8.5 x 44 mm
- Disponible avec ou sans
Spécification
Spécification
| Type de conception | Tube simple |
| Capacité (métrique) | 1,2 ml |
| Longueur (métrique) | 44 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Système de rack pour microtubes ; stockage d’échantillons chimiques et biologiques |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 8,5 mm |
| Type de bouchon | Sans bouchon |
| Type de produit | Tube à essai |