Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en PP à fond rond pour boîte de stockage
Pour une utilisation avec le système de microtubes pour rack.
Marque: Greiner Bio-One 102270
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les tubes à essai en PP présentent une résistance thermique, mécanique et chimique élevée. Il est donc recommandé pour le stockage de produits chimiques et d’échantillons biologiques
- Volume : 1.2mL
- Dia. x H : 8.5 x 44 mm
- Disponible avec ou sans
Spécification
Chaîne de 8 tubes | |
44 mm | |
Système de rack pour microtubes ; stockage d’échantillons chimiques et biologiques | |
8,5 mm | |
Tube à essai |
1,2 ml | |
PP | |
Non stérile | |
Chaîne à 8 barrettes |