Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Rotors à haute vitesse conçus pour tout un éventail d’applications dans des tubes de 5 à 50 ml
1508.01€ - 4781.05€
Spécification
Type | Rotor |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Centrifuges 5910 Ri and 5920 R |
Code produit | Marque | Description | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15718379
|
Eppendorf™
5895130003 |
FA-20x5, Aerosol-tight - Includes Eppendorf QuickLock™ rotor lid | 20 x 5 ml | 20 913 x g | 13,100 rpm |
1616.44€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15758369
|
Eppendorf™
5895120008 |
S-4x750, Aerosol-tight - Includes round buckets | 4 x 750 mL | 4,800 x g | 4,700 rpm |
3292.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15768369
|
Eppendorf™
5895121004 |
S-4x750, Aerosol-tight - without buckets | 4 x 750 mL | 4,800 x g | 4,700 rpm |
1508.01€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15633797
|
Eppendorf™
5895135005 |
FA-48x2, Aerosol-tight - Includes Eppendorf QuickLock™ rotor lid | 48 x 2 ml | 22 132 x g | 13,700 rpm |
1616.44€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15674614
|
Eppendorf™
5895150004 |
FA-6x50, Aerosol-tight - Includes rotor lid | 6 x 50 ml | 20 130 x g | 13,500 rpm |
2506.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15863212
|
Eppendorf™
5895200001 |
S-4xUniversal - Includes universal buckets | 4 à 750 ml | 4,347 x g | 4500 tr/min |
3909.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15873212
|
Eppendorf™
5895201008 |
S-4xUniversal - without buckets | 4 à 750 ml | 4,347 x g | 4500 tr/min |
1741.94€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16202411
|
Eppendorf™
5895175007 |
FA-6x250, Aerosol-tight - Includes Eppendorf QuickLock™ rotor lid | 6 × 250 mL | 15,054 x g | 10,100 rpm |
4781.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Vitesse max. de 20 130 × g (12 100 tr/min) / 25 062 × g (13 500 tr/min)Vitesse max. : 20 913 x g (13 100 tr/min)
- Couvercle de rotor Eppendorf QuickLock pour un verrouillage rapide du couvercle
- Étanche aux aérosols2) pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux
- Aluminium anodisé pour une haute résistance aux substances chimiques
- Le rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables
Spécification
Rotor | |
Centrifuges 5910 Ri and 5920 R |