Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 ml
4 à 750 ml
4 à 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 50 ml
6 × 250 mL
Vitesse max.:
10,100 rpm
13 100 tr/min
13 500 tr/min
13 700 tr/min
4500 tr/min
4 700 tr/min
FCR max.:
15,054 x g
20 913 x g
20 130 x g
22 132 x g
4 347 x g
4 800 xg
Comprend:
Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf
Godets ronds
Godets universels
Rotor lid
Sans godets
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
ulliRotor à angle fixe pouvant accueillir jusqu’à 6 flacons de 250 ml/lili12 adaptateurs différents pour une large gamme d’applications supplémentaires/liliVitesse max. de 15 054 times; g (10 100 tr/min)/liliCouvercle de rotor Eppendorftrade; QuickLocktrade; pour un verrouillage rapide du couvercle/liliÉtanche aux aérosols pour une centrifugation en toute sécurité des échantillons dangereux/liliFaible poids de seulement 5 450 g pour des travaux sans désagrément/liliAluminium anodisé pour une haute résistance aux substances chimiques/liliLe rotor, le couvercle et les adaptateurs sont autoclavables pour réduire les risques de contamination/liliConsultez l’onglet “Informations supplémentaires” pour obtenir un aperçu des adaptateurs disponibles/liliPour utiliser ce rotor, une mise à jour logicielle est nécessaire pour les centrifugeuses antérieures. Pour plus d’informations, contactez votre organisme ou revendeur Eppendorf local/liliÉtanchéité aux aérosols certifiée par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni/lili80 % maximum du volume de remplissage maximal/li/ul
Specifications
Specifications
| Type | Rotor |
| Capacité | 6 × 250 mL |
| FCR max. | 15,054 x g |
| Vitesse max. | 10,100 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5910R/5920R |
| Comprend | Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf |
| Nbre de positions | 6 |
| Modèle | FA-6x250, Aerosol-tight |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction