Learn More
Eppendorf™ Modèles de rotor FA-20x5 ; FA-48x2 ; FA-6x50
Code produit. 15768369 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
20 x 5 ml
4 à 750 ml
4 à 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 50 ml
6 × 250 mL
Vitesse max.:
10,100 rpm
13 100 tr/min
13 500 tr/min
13 700 tr/min
4500 tr/min
4 700 tr/min
FCR max.:
15,054 x g
20 913 x g
20 130 x g
22 132 x g
4 347 x g
4 800 xg
Comprend:
Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf
Godets ronds
Godets universels
Rotor lid
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15768369
Marque: Eppendorf™ 5895121004
Rotors à haute vitesse conçus pour tout un éventail d’applications dans des tubes de 5 à 50 ml
ulliUne large gamme d’adaptateurs permet une grande polyvalence pour les tubes et flacons de 0,2 ml à 750 ml et les plaques/liliLe chargement mixte avec 2 godets pour plaques et 2 godets pour tubes ronds permet une polyvalence accrue/liliBouchons QuickLock étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option/liliLes godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 4 x 750 ml
FCR max. 4 800 xg
Vitesse max. 4 700 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifuges 5910 Ri and 5920 R
Comprend Sans godets
Modèle S-4x750, Aerosol-tight