Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 6 x 250 ml, FB, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: OHAUS™ 30314821
2850.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 6 x 250 ml/li liForce centrifuge maximale 10 016g/li liVitesse max. : 8 000 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, angle, 6x250 ml FB, dia. int. | |
6 x 250 mL | |
8 000 tr/min | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
10 016 x g | |
8,720 kg | |
28° |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.