Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée Pour-Boat
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée Pour-Boat Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène à surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS1419AF
53.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La conception du bec verseur distribue facilement les échantillons sans plier la boîte.
- Les boîtes à fond plat sont fabriquées en PS de 12 mil d’épaisseur pour plus de résistance, de stabilité et une meilleure manipulation.
- Idéal pour la pesée de produits solides.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- 1 couleur 3 tailles.
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Conforme FDA / qualité alimentaire.
- 500/boîte
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
Nacelle | |
Nacelle de pesée | |
500 Pk. | |
-10°C à +70°C | |
43 x 58 x 13 mm | |
43 mm | |
58 mm | |
0,5 in |
Plat | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
14°F to 158°F | |
12 mil | |
1.7 in. | |
2.3 in. | |
13 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.