Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 44 x 1,5/2,0 ml, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: Ohaus™ 30314835
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 44 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale 24 039g/li liVitesse max. : 16 000 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, Angle, 44x1.5/2.0ml, ID | |
44 x 1,5 / 2,0 mL | |
16,000 rpm | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
24,039 x g | |
2.410 kg | |
32/55° |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Rotor angulaire, 44 x 1,5/2,0 ml, DI > Numéro de modèle R-A44 X 2/16MI
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu