Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 6 x 85 ml, RB, DI, Hi
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: Ohaus™ 30314825
1975.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 6 x 85 ml/li liForce centrifuge maximale 20 984g/li liVitesse max. : 13 500 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, angulaire, 6 x 85 ml RB, dia. int., Hi | |
6 x 85 mL | |
13 500 tr/min | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
20 984 x g | |
4,910 kg | |
25° |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ohaus™ Rotor angulaire, 6 x 85 ml, RB, DI, Hi > Numéro de modèle R-A6 X 85/14MI
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu