Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 20 x 10 ml, RB, DI, Hi
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  Ohaus™ 30314833
1685.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15816672
  • 1730.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 20 x 10 ml/li liForce centrifuge maximale 15 775g/li liVitesse max. : 12 000 tr/min/li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, angulaire, 20 x 10 ml RB, dia. int., Hi
20 x 10 mL
12 000 tr/min
FC5714
NA
Acier inoxydable
15 775 x g
4,300 kg
30°
Nom du produit
Ohaus™ Rotor angulaire, 20 x 10 ml, RB, DI, Hi > Numéro de modèle R-A20 X 10/12MI