Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor
Pour une utilisation avec une variété de tubes et de plaques de différentes formes et tailles.
329.00€ - 346.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15718389
|
Eppendorf™
5920712004 |
Pour le rotor S-4x1000 à godets de plaques/tube | 5,0 ml et 15 ml |
329.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15728389
|
Eppendorf™
5920715003 |
Pour les godets haute capacité S-4x1000 du rotor | 25 ml, 50 ml |
329.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15768389
|
Eppendorf™
5920720007 |
Pour les godets haute capacité S-4x1000 du rotor | 5,5 à 12 ml |
346.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Adaptateurs pour rotors. Produit pouvant être utilisé avec :- De 5,5 à 12 ml, kit de 2 pièces
- 50 ml, kit de 2 pièces
- Tubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces