Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor
Pour une utilisation avec une variété de tubes et de plaques de différentes formes et tailles.
Marque: Eppendorf™ 5920715003
319.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptateurs pour rotors. Produit pouvant être utilisé avec :ulliDe 5,5 à 12 ml, kit de 2 pièces/lili50 ml, kit de 2 pièces/liliTubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces/li/ulSpécification
25 ml, 50 ml | |
Pour les godets haute capacité S-4x1000 du rotor | |
13 | |
9 ml |
30mm | |
Fond conique | |
13/52 | |
Jeu de 2 pièces |