Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor
Pour une utilisation avec une variété de tubes et de plaques de différentes formes et tailles.
Marque:  Eppendorf™ 5920720007
335.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15768389
  • 336.34€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Adaptateurs pour rotors. Produit pouvant être utilisé avec :ulliDe 5,5 à 12 ml, kit de 2 pièces/lili50 ml, kit de 2 pièces/liliTubes Eppendorf de 5,0 ml et 15 ml, kit de 2 pièces/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5,5 à 12 ml
Pour les godets haute capacité S-4x1000 du rotor
36
36/144
16mm
Fond rond
3046 x g
5,5 à 12 mL