Learn More
Hirschmann Instruments™ Pompe péristaltique rotarus™ Volume 50
Facilite les petits volumes de livraison et les viscosités élevées pour un pompage précis en laboratoire. La pompe péristaltique Hirschmann Instruments™ rotarus™ Volume 50 permet une alimentation continue supérieure dans une pompe de distribution dans un large éventail d’applications.
Marque: Hirschmann Instruments™ 9501362
Description
- Têtes de pompe interchangeables, conception simple et multicanaux
- Changement rapide sans outil des têtes de pompe
- Détection automatique de la tête de pompe et des tuyaux grâce à la technologie RFID
- Panneau de commande situé directement sur le corps de pompe
- Écran tactile TFT avec menu convivial
- Étalonnable
- Mémoire de méthode
- Fonctionnement avec 24 VCC
- Interface USB et RS232 pour le lien de PC à l’aide de l’interface (disponible sous forme d’accessoire)
- Les têtes de pompe d’autres fabricants peuvent être installées sans difficulté à l’aide d’un adaptateur
- Gamme d’accessoires complète
Spécification
1 à 12 (selon le type de tête de pompe utilisé) | |
205 x 100 x 220 mm | |
100/240 VAC |
Moteur pas-à-pas | |
7,3 kg | |
50/60 Hz |