Learn More
Brand™ Cupule d’échantillon Coulter Counter
Cupules d’échantillon en polystyrène vierge (PS) pour Coulter Counter avec couvercles conçues pour s’adapter à de nombreux analyseurs courants.
Marque:  Brand™ 722055
107.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10738181
Quantité Prix
1 135.00€ / 1000 pièces
10 104.49€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cupule d’échantillon pour analyseur compatibles, 20 ml, polystyrène jetable avec couvercles à bouchon à clipser (pack de 1000)
  • Cupules d’échantillon en polystyrène vierge (PS) pour Coulter Counter avec couvercles
  • Cupules d’échantillon pour le Coulter Counter
  • Fabriquées en PS vierge
  • Conçu pour s’adapter à de nombreux analyseurs courants
  • Livrés avec des couvercles en polyéthylène pour un ajustement parfait
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20 mL
Coulter Counter
Polystyrène
Nom du produit
Brand™ Cupule d’échantillon Coulter Counter > Capacité : 20 ml