Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Leo XD
Comprennent un embout de sécurité en acier, un embout de sécurité extérieur en polyuréthane et une semelle à torsion facile qui permet une adhérence antidérapante. Disponibles en plusieurs largeurs
Marque: Emma Safety Footwear MM70156838
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Cuir pleine fleur
- Torsion facile GripForce™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
Leo XD | |
Cuir | |
38 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Leo XD > Taille : 38
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu