Learn More
Epredia™ Acide périodique de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
76.85€ - 197.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12562696
|
Epredia™
87007 |
Kit d’acide périodique de Schiff (PAS) |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12503647
|
Epredia™
88017 |
Réactif Schiff |
76.85€
500mL |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12513647
|
Epredia™
88018 |
Hématoxyline I |
122.00€
500mL |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
- La coloration du glycogène, de la mucine, des parois fongiques et de certaines membranes basales varie du rose au magenta
- Les noyaux sont colorés en bleu
- Le kit comprend : Hématoxyline I, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff