Learn More
Epredia™ Acide périodique de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque: Epredia™ 87007
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 2.07176kg
Description
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
- La coloration du glycogène, de la mucine, des parois fongiques et de certaines membranes basales varie du rose au magenta
- Les noyaux se colorent en bleu
- Ce kit comprend : Hématoxyline I, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Spécification
Kit d’acide périodique de Schiff (PAS) |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P402-Stocker dans un endroit sec.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide, Basic Fuchsin, high purity biologicalstain, special for