Learn More
Epredia™ Acide périodique de Schiff (PAS) Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque: Epredia™ 88017
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.50000kg
Description
Mettez en évidence les modèles et la présence de carbohydrates spécifiques grâce à la solution d’acide périodique de Schiff (PAS) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
- La coloration du glycogène, de la mucine, des parois fongiques et de certaines membranes basales varie du rose au magenta
- Les noyaux se colorent en bleu
- Ce kit comprend : Hématoxyline I, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Spécification
Réactif Schiff |