Learn More
Chlorure de rhodium(III), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Rh 48,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 10049-07-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Rh |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00011204 |
Clé InChI | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | Trichlorure de rhodium(3+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11361858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011815.01 |
0.25 g |
N/A
|
N/A | |||||
11371858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011815.03 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
15485985
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011815.06 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10049-07-7 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
Trichlorure de rhodium(3+) |
Spécification
Rhodium(III) chloride | |
10049-07-7 | |
Poudre | |
Cl3Rh | |
MFCD00011204 | |
Insoluble in water. Soluble in hydroxide and cyanide solutions. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
99.9% | |
Odorless |
Anhydrous | |
Rouge à marron | |
(Base des métaux) | |
RhCl3 | |
14,8188 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Trichlorure de rhodium(3+) | |
209.26 | |
Rh 48.7% min. | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H290-H341-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P234-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P390-P501c
H290-H302-H318-H341
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-165-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VI9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche